Learn More
Ácido sulfúrico, 95-98 %, d=1,83, Primar Plus™, para análisis de trazas metálicas, Fisher Chemical™
Código de producto. 10707263 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 L
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10707263 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10620714 500mL. Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10466463 1 L Frasco de plástico HDPE 1 LT
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10707263
Marca: Fisher Chemical S/9231/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
1 l, frasco de plástico de HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición de 290 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 2,5 l
Viscosidad 21 mPa a 25 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.