Learn More
Ácido sulfúrico al 95 %, certificado, para análisis con bajo nivel de cadmio, plomo y mercurio, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
2,5 l
Especificaciones
Especificaciones
pH | 1 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | de 10 °C |
Punto de ebullición | de 290 °C |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Presión de vapor | 1 mmHg 146 |
Cantidad | 2,5 l |
Viscosidad | 21 mPa a 25 °C |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.07g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid 95% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR, Conform to EP
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Ácido sulfúrico al 95 %, certificado, para análisis con bajo nivel de cadmio, plomo y mercurio, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido