Learn More
Ácido sulfúrico, 99,9999 % (base de metales), 92 % mín, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11345819
Ácido sulfúrico, 99,9999 % (base de metales), 92 % mín, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345819
500mL.
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
100 ml
500mL.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11345819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011000.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Sulfuric acid is used as an electrolyte in lead-acid batteries, and a cleaning agent. It is used in mineral processing, fertilizer manufacturing, oil refining, wastewater processing, and chemical synthesis. It is also used in the production of detergents, synthetic resins, dyestuffs, pharmaceuticals, petroleum catalysts, insecticides, antifreeze, processes such as oil well acidizing, aluminum reduction, paper sizing, pigments, enamels, printing inks, coated fabrics and paper. It is also used in the production of explosives, cellophane, acetate and viscose textiles, lubricants, non-ferrous metals and batteries. Sulfuric acid immobilized on silica gel is used as an efficient and benign catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color De incoloro a amarillo
Concentración ≤ 92%
Densidad 1.84 g/mL
Olor Cáustico
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 500mL.
Forma física Líquido
Número UN UN1830
Índice Merck 14,8974
Información de solubilidad Sulfuric acid is miscible with water at all concentrations.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Porcentaje de pureza 99.9999%
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ04J061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number011000.AE,011000.AB,011000.AP
Número de loteT24J069 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2023 Catalog Number011000.AE,011000.AB,011000.AP
Número de loteX19G025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number011000.AE,011000.AB,011000.AP
Número de loteS22I033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/07/2022 Catalog Number011000.AE,011000.AB,011000.AP
Número de loteZ30H017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011000.AE,011000.AB,011000.AP
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ácido sulfúrico, 99,9999 % (base de metales), 92 % mín, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.