Learn More
Ácido sulfúrico, reactivo ACS, 95,0 a 98,0 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
500mL.
1 L
1 l
2.5L
4 L
4 x 100 mL
4 x 4 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
4 litros
500 ml
paquete de 4
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfuric Acid |
| Densidad | 1,840 g/ml a 25 °C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Residuo después del encendido | ≤5 ppm |
| Presión de vapor | 1 mmHg (146 °C) |
| Cantidad | 100 ml |
| Fórmula lineal | H2SO4 |
| Número UN | 1830 |
| Beilstein | 2037554 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.08g/mol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid