Learn More
Ácido sulfúrico, para análisis, ca. 96 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid |
Punto de fusión | 10.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.8300g/mL |
Punto de ebullición | 290.0°C |
Residuos de ignición | 0.0005% max. |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | H2SO4 |
Cantidad | 1 L |
Fieser | 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.