Learn More
Ácido sulfúrico, para análisis, ca. 96 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904091
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Punto de fusión 10.0°C
Color Incolora
Densidad 1.8300g/mL
Punto de ebullición 290.0°C
Residuos de ignición 0.0005% max.
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2SO4
Cantidad 10 L
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Índice Merck 15,9104
Gravedad específica 1.83
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Viscosidad 21 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Porcentaje de pureza 95 to 97%
Grado Análisis
Forma física Líquido