Learn More
Ácido sulfúrico, concentrado DILUT-IT, 2,5 M, J.T. Baker™
Código de producto. 10720882 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Para dilución a 1 l
Envase:
Frasco sellado de HDPE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10720882 Para dilución a 1 l Frasco sellado de HDPE cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10720882
Marca: JT Baker 4701
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Prepare soluciones estándar frescas y fiables de forma rápida y precisa. Ácido sulfúrico, concentrado DILUT-IT, 2,5 M, J.T. Baker™ es un concentrado volumétrico premezclado para dilución en 1 l que es perfecto para titrometría y otras formas de análisis químicos húmedos.
Las soluciones DILUT-IT son un recurso para obtener resultados rápidos y precisos en aplicaciones farmacéuticas de control de calidad y de ciencias biológicas. Basta con que diluya el concentrado volumétrico en 1 l (siguiendo cuidadosamente las instrucciones proporcionadas con el envase) y la solución resultante tendrá una normalidad exacta dentro del ± 0,1 %.
  • Mayor productividad: elimine los pasos costosos y que requieren mucho tiempo, como la selección y el análisis de los reactivos iniciales, y el pesaje y la estandarización de la solución final
  • Ahorro de espacio: los productos requieren sólo una décima parte del espacio necesario para las soluciones preparadas
  • Menos costes de envío: gaste menos en el envío gracias al tamaño del envase y el peso reducido de un concentrado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color Incolora
CAS 7664-93-9
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 2,5 mol/L
Densidad 1,3g/cm3 a 20 °C
Olor Inodoro
Envase Frasco sellado de HDPE
Normalidad 5N
Cantidad Para dilución a 1 l
Fórmula molecular H2O4S
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.