Learn More
Ácido sulfúrico, extra puro, fumante, 20-30 % sin SO3, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid |
| Color | Marrón a incoloro |
| Punto de fusión | de 2,0 °C |
| Punto de ebullición | de 138,0 °C |
| Densidad | 1.9200g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Residuo después del encendido | 0,01 % máx. |
| Gravedad específica | 1,92 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | H2SO4·SO3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.