Learn More
Ácido sulfúrico, extra puro, fumante, 20-30 % sin SO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-21187 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617761 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10157850 500g Frasco de vidrio 500 GR
10679453 2,5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10617761
Marca: Thermo Scientific Acros 419970250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8014-95-7 | H2O7S2 | 178.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8014-95-7
Fórmula molecular H2O7S2
Peso molecular (g/mol) 178.13
Número MDL MFCD00137792
Clave InChI HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color Marrón a incoloro
Punto de fusión de 2,0 °C
Punto de ebullición de 138,0 °C
Densidad 1.9200g/mL
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,01 % máx.
Gravedad específica 1,92
Cantidad 25 g
Fórmula lineal H2SO4·SO3
Forma física Líquido
Índice Merck 15, 9104
Sinónimo oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: soluble en etanol
Nombre IUPAC ácido sulfúrico; trióxido de azufre
PubChem CID 24681
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 20 to 30% (free SO3)
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.