Learn More
Ácido sulfúrico mín. 90 % d=1,83, SLR, extra puro, para análisis de leche, (análisis Gerber), Fisher Chemical™
Código de producto. 15938916 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15938916 1 L Frasco de plástico de HDPE 1 litro
10427080 2,5 L Frasco de plástico de HDPE 2.50 litro
2 options
Código de producto. 15938916
Marca: Fisher Chemical S/9360/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
H2O4S, número de CAS-7664-93-9, ácido de electrolito, ácido de inmersión, sulfato de dihidrógeno, acide sulfurique, ácido sulfúrico, ácido de batería, ácido sulfúrico, ácido de matulación, aceite de vitriolo, aceite de vitriolo marrón, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, incoloro, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición de 290 °C
Envase Frasco de plástico de HDPE
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 1 L
Viscosidad 21 mPa a 25 °C
Forma física Líquido
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.