Learn More
Ácido sulfúrico mín. 95 % d = 1,83, certificado AR, para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-8015157 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1L
1 l
2,5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294300 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
12656777 1L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10325960 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10408463 2,5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10335960 25L. Recipiente de plástico 25 LT
5 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10294300
Marca: Fisher Chemical S/9240/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
H2O4S, número de CAS-7664-93-9, ácido de electrolito, ácido sulfúrico, ácido de batería, sulfato de dihidrógeno, ácido sulfúrico, aceite de vitriolo, ácido de matulación, aceite de vitriolo marrón, ácido de inmersión, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, incoloro, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
Punto de fusión 10 °C
Punto de ebullición 290 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 1 l
Viscosidad 21 mPa a 25 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07g/mol