Learn More
Ácido sulfúrico mín. 95 % d = 1,83, SLR, extra puro, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
25L.
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 1 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 10 °C |
| Punto de ebullición | 290 °C |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Presión de vapor | 1 mmHg 146 |
| Cantidad | 1 l |
| Viscosidad | 21 mPa a 25 °C |
| Forma física | Líquido |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.07g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid