Learn More
Ácido sulfúrico mín. 95 % d = 1,83, técnico, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 1 |
| Color | Incolora |
| CAS | 7664-93-9 |
| Punto de fusión | de 10 °C |
| Punto de ebullición | de 290 °C |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Presión de vapor | 1 mmHg 146 |
| Cantidad | 2,5 l |
| Fórmula molecular | H2O4S |
| Viscosidad | 21 mPa a 25 °C |
| Mostrar más |