Learn More
Sulfuric Acid (Optima™), Fisher Chemical™ Código de producto.: 11924091
Sulfuric Acid (Optima™), Fisher Chemical™
Código de producto. 11924091
1 l, Frasco de FEP
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de FEP
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11924091
Marca: Fisher Chemical A4681
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
  • Con cada frasco se incluye un certificado de análisis del lote.
  • Ideal para análisis mediante ICP-MS y ICP-MS de alta resolución.
  • Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
  • Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP para PFA limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación disponible en COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid
pH 0,3
Color Incoloro a marrón
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición de 290 °C
Densidad 1,84g/cm³
Envase Frasco de FEP
Presión de vapor < 0,001 mm Hg a 20 °C
Certificado de análisis Con cada frasco se incluye un certificado de análisis del lote.
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Número UN 1830
Índice Merck 15, 9104
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07
Grado OPTIMA™
Título del producto
Sulfuric Acid (Optima™), Fisher Chemical™ >