Learn More
Ácido sulfúrico, puro, 50 % (p/v), para determinación de formaldehído, Fisher Chemical
Código de producto. 10080400
2,5 l, Frasco de plástico HDPE
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
CAS 7664-93-9
Punto de ebullición de 120 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular H2O4S
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, 50% w/v, For formaldehyde determination
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid
Título del producto
Ácido sulfúrico, puro, 50 % (p/v), para determinación de formaldehído, Fisher Chemical >