Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.01M (0.02N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
35.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de ebullición | de 100 °C |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Cantidad | 2,5 l |
Forma física | Líquido |