Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,5 M (1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétricos, Fisher Chemical
Código de producto. 10191570 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1AMP.
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
1 ampolla
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10191570
Marca: Fisher Chemical J/8430C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
1AMP, ampolla
Para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
CAS 7664-93-9
Punto de ebullición de 120 °C
Envase Ampolla
Cantidad 1AMP.
Fórmula molecular H2O4S
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, 5M solutrate concentrate for volumetric analysis (dilute 10x = 0.5M, (1N) working concentration)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid