Learn More
Solución de ácido sulfúrico, 0,5 M (1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU., Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
25 LT
Descripción
Solución de ácido sulfúrico, 0,5 M (1N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU.
Listo para su uso, para el análisis volumétrico, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 1,5 |
| Color | Incolora |
| CAS | 7664-93-9 |
| Punto de ebullición | 100 °C |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Presión de vapor | 1 mmHg a 20 °C |
| Cantidad | 1 l |
| Fórmula molecular | H2O4S |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD00064589 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid