Learn More
Solución de ácido sulfúrico, 0,5 M (1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU., Fisher Chemical
Código de producto. p-7073232 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10418030 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 litro
10529000 10L Bolsa en caja 10 LT
12688635 25L. Recipiente de plástico 25 LT
10734761 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
4 options
Código de producto. 10418030
Marca: Fisher Chemical J/8430/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de ácido sulfúrico, 0,5 M (1N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1,5
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 1 mmHg a 20 °C
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido