Learn More
Solución de ácido sulfúrico 1 M (2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073231 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10090250 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10666072 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 litro
11498962 10L. Bolsa en caja 10 LT
12678635 25L. Recipiente de plástico 25 LT
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10090250
Marca: Fisher Chemical J/8420/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Solución de ácido sulfúrico 1 M (2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
Punto de ebullición 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 1 mmHg a 20 °C
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, solution 1M, (2N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid