Learn More
Solución de ácido sulfúrico, ≈5 M (10 N), pura
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Descripción
Solución de ácido sulfúrico ≈5 M (10 N), puro
Especificaciones
Especificaciones
pH | 1 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 120 °C |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 2,5 l |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid solution 5M approx. (10N)
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.