Learn More
Ácido sulfúrico al 93-98 %, Trace Metal™, para análisis de trazas de metales, Fisher Chemical
Código de producto. 11315830 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11315830
Marca: Fisher Chemical A510P1
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Frasco de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
CAS 7664-93-9
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición de 290 °C
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 1 l
Fórmula molecular H2O4S
Viscosidad 21 mPa a 25 °C
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07g/mol