Learn More
Cloruro de sulfurilo, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522001
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-25-5
Fórmula molecular Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 134.96
Número MDL MFCD00011451
Clave InChI YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Nombre IUPAC dicloruro de sulfurilo
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuryl chloride
Nombre de nota 98.5%
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Fórmula lineal SO2Cl2
Fieser 01,1128; 02,394; 03,276; 04,474; 05,641; 06,561; 10,375; 13,284; 14,291; 16,311
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.96
Porcentaje de pureza ≥98.0% (SO2Cl2)
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.6670g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de sulfurilo, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals >