Learn More
Solución estándar para ISE de sulfuro, Mettler Toledo™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Especificaciones
Descripción | ISE standard S 1000 mg/L, 500mL |
Envase | 500 mL |
Cantidad | 500 mL |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |