Learn More
Ácido sulfúrico, diluido, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11414749 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11414749 1 l A prueba de manipulación 1 LT
1 options
Código de producto. 11414749
Marca: Reagecon 1086804
Elaborado conforme a la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.1.1) y preparado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001. El ácido sulfúrico, diluido, grado EP, Reagecon™ es un reactivo listo para usar con 98 g/l de H2SO4 en agua para su uso en titulaciones manuales y automatizadas.
El ácido sulfúrico diluido es un ácido fuerte y un buen electrolito. Está altamente ionizado y se torna de color rojo y azul. Reacciona con muchos metales, la mayoría de los hidróxidos y óxidos, algunos carbonatos y sulfuros y algunas sales. Esta solución se prepara al añadir 5,5 ml de ácido sulfúrico R a 60 ml de agua, se enfría y luego se diluye a 100 ml para obtener una concentración final de 1 M (98 g/l).
  • Elaborada en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de reactivos precisos y soluciones volumétricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composición 5,5 ml de ácido sulfúrico en 60 ml de agua, diluido a 100 ml con agua
Concentración 1M.
Olor Inodoro
Envase A prueba de manipulación
Certificado de análisis
Disolvente o matriz Agua
Cantidad 1 l
Fórmula molecular H2O4S
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 98 g/l de H2SO4
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SULPHURIC ACID, DILUTE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid