Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,005 M, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulphuric Acid |
| CAS | 7664-93-9 |
| Concentración | 0,005 M (0,01 N) |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 100 ml |
| Fórmula molecular | H2O4S |
| Número MDL | MFCD00064589 |
| Sinónimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Clave InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OS(O)(=O)=O |
| Mostrar más |