Learn More
Solución de ácido sulfúrico, 1 M, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1, 2 mol/l, eq/l |
| Cantidad | 1000mL. |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulphuric acid 1M Volumetric Solution (VL 316)
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.