Learn More
Sulphuric Acid Solution, EU Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12980894 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
1000 ml
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12980894 1000 mL 1000 ml 1000 ml
12970894 1000 mL Frasco 1000 ml
2 options
Código de producto. 12980894
Marca: Fisher Chemical VL 060 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase 1000 ml
Cantidad 1000 mL