Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf, Chrome Finish
Click to view available options
Anchura (imperial):
14 pulg
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Longitud (imperial):
24 pulg
30 pulg
36 pulg
42 pulg
48 pulg
54 pulg
60 pulg
72 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Cada estante se envía con un paquete de cuatro clips/cuñas no conductoras.
Cada estante ofrece aproximadamente un76 % de área abierta para aumentar la penetración de la luz y mejorar la visibilidad de los elementos almacenados. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
- Superficie dura y duradera
- Resistente a la abrasión
- Ideal para entornos secos y no corrosivos
- Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
- Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
- Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
Información de órdenes
Posts sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wire Shelf |
| Dimensiones (L x An) | 54 x 18 in. (137 x 45,7 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para ambientes no corrosivos y secos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™ |
| Incluye | Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras |
| Longitud (imperial) | 54 pulg |
| Longitud (métrico) | 137 cm |
| Anchura (imperial) | 18 pulg |
| Anchura (métrico) | 45,7 cm |
| Material | Chrome |