Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf, Chrome Finish
Código de producto. 15986831
Click to view available options
Anchura (imperial):
14 pulg
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Longitud (imperial):
24 pulg
30 pulg
36 pulg
42 pulg
48 pulg
54 pulg
60 pulg
72 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15986831
Marca: Metro™ A2160NC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cada estante se envía con un paquete de cuatro clips/cuñas no conductoras.
Organice su almacenamiento para que se ajuste a los requisitos de su laboratorio. El diseño único ventilado del estante ventilado Super Adjustable Erecta™ de Metro permite muchas opciones, libre circulación de aire, y minimiza la acumulación de polvo.
Cada estante ofrece aproximadamente un76 % de área abierta para aumentar la penetración de la luz y mejorar la visibilidad de los elementos almacenados. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
  • Superficie dura y duradera
  • Resistente a la abrasión
  • Ideal para entornos secos y no corrosivos
  • Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
Información de órdenes
Posts sold separately.
Especificaciones
Tipo de producto Wire Shelf
Dimensiones (L x An) 60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para ambientes no corrosivos y secos
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Incluye Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
Longitud (imperial) 60 pulg
Longitud (métrico) 152,4 cm
Anchura (imperial) 21 pulg
Anchura (métrico) 53 cm
Material Chrome