Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf - Chrome Finish
Set up your storage to suit your lab's requirements. The unique, open-wire design of Metro's Super Adjustable Super Erecta™ chrome finish wire shelf permits many configurations, free circulation of air, and minimizes dust accumulation.
Marca:  Metro™ A2472NC
Detalles adicionales : Peso : 8.71200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996851
  • 193.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Cada estante se envía con un paquete de cuatro clips/cuñas no conductoras.
Descripción
Descripción
Cada estante ofrece aproximadamente un76 % de área abierta para aumentar la penetración de la luz y mejorar la visibilidad de los elementos almacenados. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
  • Superficie dura y duradera
  • Resistente a la abrasión
  • Ideal para entornos secos y no corrosivos
  • Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
Información de órdenes
Los postes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
72 x 24 in. (182,9 x 61 cm)
24 pulg
Ideal para ambientes no corrosivos y secos
Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Chrome
Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
72 pulg
61 cm
182,9 cm