Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y placas base para filtros de cartucho de gas Super Clean™
Seleccione entre una amplia gama de placas base/colectores de calidad para sus filtros de cartuchos Thermo Scientific™ Super Clean™.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-838
Descripción
Utilice placas base/colectores de calidad para los filtros de cartuchos Thermo Scientific™ Super Clean™. La variedad de opciones de placa base permite poder configurar según sus necesidades individuales. Las válvulas de aguja garantizan que la tubería de gas no esté contaminada durante el cambio de cartucho. Las placas base tienen un procedimiento de instalación único. No se incluyen filtros de cartucho Super Clean.
Información del producto adicional- Uso con filtros de cartucho Super Clean
- Filtros no incluidos
Especificaciones
Placa base de filtro de cartucho Super Clean | |
N/D | |
Tapón de lavado |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.