Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrome Wire Shelf, Brite Finish
Design your storage to suit your lab's needs. Metro Super Erecta Chrome Wire Shelf in Brite finish is easily adjustable, offering multiple storage configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
Marca:  Metro™ 2454BR
Detalles adicionales : Peso : 6.24000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15926671
  • 146.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Clips y cuñas de plástico.
Descripción
Descripción
  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acabado cromado económico para entornos secos y con poca humedad
  • El acabado lacado proporciona el aspecto del cromo
Especificaciones
Especificaciones
54 x 24 in. (137 x 61 cm)
24 pulg
272 kg
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
Brite
Chrome
Clips y cuñas de plástico
54 pulg
61 cm
137 cm
600 lb