Descripción
- Puente nasal flexible y ajustable
- Protección UV
- Antivaho
- Resistentes a los arañazos
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Color de marco | Blanco, lima |
| Modelo | Super Fit 9178-315 |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Mostrar más |