Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de placas calefactoras Super-Nuova™, 370 °C, cerámica
Código de producto. 12970866 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño:
10,25 x 10,25 in
Requisitos eléctricos:
220/240 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Artikelnummer. 12970866
Marke: Thermo Scientific™ SP13593033Q
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Realice aplicaciones de biotecnología y ciencias de la vida con la ayuda de estas placas calefactoras de agitación digitales, que ofrecen cuatro posiciones de agitación controladas de forma independiente.
Realice aplicaciones de biotecnología y ciencias de la vida con la ayuda de las placas calefactoras de agitación digitales multiposición Thermo Scientific™ Super-Nuova™. Estas placas calefactoras ofrecen cuatro posiciones de agitación controladas de forma independiente en una superficie de cerámica calentada. El producto incluye una memoria de 4 funciones y un ajuste de baja temperatura ideal para aplicaciones de biotecnología y ciencias de la vida. Estos agitadores están diseñados para laboratorios con varios usuarios y requieren un procesamiento de alto volumen con un rendimiento, seguridad y controles inigualables.
Características de funcionamiento
  • El control por microprocesador garantiza ajustes precisos y estables de la temperatura y la velocidad de mezcla
  • Los controles electrónicos de retroalimentación monitorizan la temperatura de la superficie de la placa superior o del líquido (cuando se utiliza la sonda externa con revestimiento de PTFE) y la corrigen según el ajuste programado
  • El mando de control único controla el calor y la velocidad; la función de bloqueo evita cambios accidentales
  • Indicador digital de temperatura o rpm
  • El potente motor y el sistema magnético evitan el desacoplamiento magnético
  • La función de frenado Thermo Scientific™ Stir Trac™ detiene inmediatamente la barra de mezcla para permitir la extracción rápida de los frascos y evita que las barras de mezcla queden fuera de control o se desacoplen
  • Ajustes de temperatura en incrementos de 1°
  • Las cuatro teclas de memoria de temperatura y velocidad definidas por el usuario permiten recuperar los ajustes
  • El modo de calibración permite calibrar la sonda remota según patrones externos; la sonda puede programarse como un sistema (sonda, control, indicador) a cualquier temperatura seleccionada por el usuario
  • Las partes superiores de cerámica se limpian fácilmente, son resistentes a los productos químicos y ofrecen ebulliciones rápidas
  • Pueden utilizarse en entornos de entre 0° y 27°C, con una humedad relativa del 80% sin condensación
  • El puerto RS-232 permite transmitir datos de recuento del tiempo, ajuste de temperatura, temperatura de la superficie superior o la sonda remota, ajuste de agitación y velocidad real
Características de seguridad
  • El indicador rojo de advertencia de superficie caliente (HOT TOP) se activa cuando la superficie de calentamiento supera los 50°C (122°F); la unidad muestra el mensaje intermitente de calentamiento desactivado (HOT OFF) hasta que la temperatura de la superficie desciende a 50°C o menos, incluso con el calentamiento desactivado
  • El circuito de sobreprotección ajustable limita la temperatura de la placa superior e impide que la temperatura alcance niveles excesivos
  • El resistente y compacto cuerpo de aluminio fundido ofrece estabilidad y duración
  • El diseño de la unidad protege los componentes internos de derrames accidentales
  • El temporizador autónomo desactiva el calentamiento, la agitación o ambas cosas según el intervalo preajustado definido por el usuario
Incluye:
  • Cable de alimentación y clavija separables
  • Sonda 6′′ de tipo K
  • Los modelos agitadores también incluyen barra agitadoras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 220/240 V
Descripción Capacidad de carga 35 lb
Peso con embalaje (imperial) 20,5 lb
Peso con embalaje (métrico) 9,3 kg
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50/60 Hz
Longitud (imperial) 11,3 in
Tamaño 10,25 x 10,25 in
Altura (métrico) 41,1 cm
Temperatura (métrico) De 1 °C a 370 °C
Altura (imperial) 16,2 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 10,1 cm
Amperaje 6,1 A
Longitud (métrico) 28,7 cm
Anchura (imperial) 4 in
Vataje 1450 W
Peso (imperial) 20,5 lb
Peso (métrico) 9,3 kg
Tipo Agitador de placas calefactoras
Forma Cuadrada
Carga máx. de muestra 16 kg
N.º de posiciones Varios
Intervalo de agitación De 50 a 1200 rpm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,2 x 11,3 x 4 in (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE
Pantalla Digital
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt