Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de placas calefactoras Super-Nuova™, 370 °C, cerámica
Código de producto. p-4529368 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño:
10,25 x 10,25 in
Requisitos eléctricos:
220/240 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12970866
Marca: Thermo Scientific™ SP13593033Q
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice aplicaciones de biotecnología y ciencias de la vida con la ayuda de estas placas calefactoras de agitación digitales, que ofrecen cuatro posiciones de agitación controladas de forma independiente.
Realice aplicaciones de biotecnología y ciencias de la vida con la ayuda de las placas calefactoras de agitación digitales multiposición Thermo Scientific™ Super-Nuova™. Estas placas calefactoras ofrecen cuatro posiciones de agitación controladas de forma independiente en una superficie de cerámica calentada. El producto incluye una memoria de 4 funciones y un ajuste de baja temperatura ideal para aplicaciones de biotecnología y ciencias de la vida. Estos agitadores están diseñados para laboratorios con varios usuarios y requieren un procesamiento de alto volumen con un rendimiento, seguridad y controles inigualables.
Características de funcionamiento
  • El control por microprocesador garantiza ajustes precisos y estables de la temperatura y la velocidad de mezcla
  • Los controles electrónicos de retroalimentación monitorizan la temperatura de la superficie de la placa superior o del líquido (cuando se utiliza la sonda externa con revestimiento de PTFE) y la corrigen según el ajuste programado
  • El mando de control único controla el calor y la velocidad; la función de bloqueo evita cambios accidentales
  • Indicador digital de temperatura o rpm
  • El potente motor y el sistema magnético evitan el desacoplamiento magnético
  • La función de frenado Thermo Scientific™ Stir Trac™ detiene inmediatamente la barra de mezcla para permitir la extracción rápida de los frascos y evita que las barras de mezcla queden fuera de control o se desacoplen
  • Ajustes de temperatura en incrementos de 1°
  • Las cuatro teclas de memoria de temperatura y velocidad definidas por el usuario permiten recuperar los ajustes
  • El modo de calibración permite calibrar la sonda remota según patrones externos; la sonda puede programarse como un sistema (sonda, control, indicador) a cualquier temperatura seleccionada por el usuario
  • Las partes superiores de cerámica se limpian fácilmente, son resistentes a los productos químicos y ofrecen ebulliciones rápidas
  • Pueden utilizarse en entornos de entre 0° y 27°C, con una humedad relativa del 80% sin condensación
  • El puerto RS-232 permite transmitir datos de recuento del tiempo, ajuste de temperatura, temperatura de la superficie superior o la sonda remota, ajuste de agitación y velocidad real
Características de seguridad
  • El indicador rojo de advertencia de superficie caliente (HOT TOP) se activa cuando la superficie de calentamiento supera los 50°C (122°F); la unidad muestra el mensaje intermitente de calentamiento desactivado (HOT OFF) hasta que la temperatura de la superficie desciende a 50°C o menos, incluso con el calentamiento desactivado
  • El circuito de sobreprotección ajustable limita la temperatura de la placa superior e impide que la temperatura alcance niveles excesivos
  • El resistente y compacto cuerpo de aluminio fundido ofrece estabilidad y duración
  • El diseño de la unidad protege los componentes internos de derrames accidentales
  • El temporizador autónomo desactiva el calentamiento, la agitación o ambas cosas según el intervalo preajustado definido por el usuario
Incluye:
  • Cable de alimentación y clavija separables
  • Sonda 6′′ de tipo K
  • Los modelos agitadores también incluyen barra agitadoras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 220/240 V
Descripción Capacidad de carga 35 lb
Peso con embalaje (imperial) 20,5 lb
Peso con embalaje (métrico) 9,3 kg
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50/60 Hz
Longitud (imperial) 11,3 in
Tamaño 10,25 x 10,25 in
Altura (métrico) 41,1 cm
Temperatura (métrico) De 1 °C a 370 °C
Altura (imperial) 16,2 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 10,1 cm
Amperaje 6,1 A
Longitud (métrico) 28,7 cm
Anchura (imperial) 4 in
Vataje 1450 W
Peso (imperial) 20,5 lb
Peso (métrico) 9,3 kg
Tipo Agitador de placas calefactoras
Forma Cuadrada
Carga máx. de muestra 16 kg
N.º de posiciones Varios
Intervalo de agitación De 50 a 1200 rpm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,2 x 11,3 x 4 in (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE
Pantalla Digital
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.