Descripción
- Los extremos blandos de las patillas ofrecen una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión.
- Como cubregafas, las uvex super (f) OTG pueden llevarse sin problemas sobre gafas de prescripción.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Uncoated |
| Tinción de lente | Clear |
| Tipo de producto | Over-the-Glasses Cover Goggles |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | PVC |
| Protección UV | UV400 |
| Frame Type | Classic |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |