Learn More
Berkshire™ Toallitas de poliéster Super Polx™ SWSE
Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
230 x 230 mm
missing translation for 'unitSize'
paquete de 1500
Description
- 100 % tejido de poliéster de filamento continuo
- Borde sellado
- Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO clase 4 Berkshire
- Bajo nivel de partículas, fibras, iones y extraíbles.
- Alta resistencia a la abrasión
- Químicamente compatible con alcohol isopropilo, acetona y otros disolventes.
- Alta sorbencia.
- Bajos niveles de endotoxinas
- Mano y borde suaves para superficies sensibles
- Cumple con los requisitos RoHS y REACH.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Toallas |
| Material | Tejido de poliéster |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Bordes | Sellado |
| Dimensiones (L x An) | 230 x 230 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Descomposición y limpieza de edificios FAB y SUITE delanteros. Área de configuración de CVD, metalización u oxidación. Área de proceso de la técnica de fotolitografía. LCD, panel plano y sala blanca. |
| Cantidad de embalaje | 150/paq. |
| Esterilidad | Estéril |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction