Learn More
Fisherbrand™ Super-Seals™ Closure Plates for Varigel Modular Horizontal Gel Tank Unit
For use with Varigel Modular Horizontal Gel Tank Unit
65.70€ - 94.25€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de tanque de gel horizontal modular VariGel |
---|---|
Tipo | Placa de cierre |
Código de producto | Marca | Anchura del gel (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura del gel (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11752325
|
Fisherbrand™
TVG-SS |
10 cm | N/A | ||||||
11762325
|
Fisherbrand™
VGSS |
15 cm |
94.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11732325
|
Fisherbrand™
SVGSS |
7 cm | N/A | ||||||
Descripción
- For use with varigel modular horizontal gel tank unit
Especificaciones
Unidad de tanque de gel horizontal modular VariGel | |
Placa de cierre |