Learn More
Hamilton™ Super Syringe Gastight™ Syringes
Large volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 50mL up to 2L. The Super Syringe is the only Hamilton syringe that is made with an acrylic barrel instead of a glass barrel.
Marca: Hamilton™ 86313
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Jeringa estanca a los gases de gran volumen ideal para dispensar volúmenes de 50 ml a 2 l.La Super Syringe es la única jeringa Hamilton que se fabrica con un cuerpo acrílico en lugar de un cuerpo de vidrio.
Terminaciones para super jeringa
- Trachael: esta terminación acepta tubos flexibles de diámetro interior de 5/8 pulgadas
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas Metal Hub y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta a la conexión a las agujas. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml y superior. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 33-10. Los estilos de punta especiales como de 30 °, 45 ° o cualquier otro ángulo están disponibles previa solicitud
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26 y 22&
† No Needle Available
Especificaciones
Acrílico (cuerpo) | |
Aguja no incluida | |
S1500 | |
Luer Lock |
Para el muestreo de aire, la preparación de patrones de gas, la calibración de depósitos, las neumografías y los espirómetros | |
Jeringa de uso general | |
1,5 L |