Learn More
Thermo Scientific™ Tampón bloqueante SuperBlock™ (PBS)
Código de producto. 10076713 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
100 mL
5 L
Paquetes de 5
Nombre del producto químico o material:
Tampón de bloqueo
Tampón de bloqueo, mezclado en seco
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
100 ml
5 litros
paquete de 5
Código de producto. 10076713
Marca: Thermo Scientific™ 37515
Bloquee las membranas, las placas y las muestras de tejido con estas soluciones optimizadas que contienen una proteína que proporciona un bloqueo rápido y eficaz para Western blot, ELISA e IHC.
El tampón bloqueante SuperBlock es una solución optimizada que contiene una glicoproteína purificada que proporciona un bloqueo increíblemente rápido y eficaz para el análisis ELISA, de fijador de inmunohistoquímica (IHQ) y Western blot. El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección.
El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección. La formulación a base de proteína no contiene ninguna inmunoglobulina, albúmina o biotina endógena, por lo que resulta compatible en muchas situaciones en las que los agentes de bloqueo tradicionales fallan. El tampón es especialmente eficaz para el bloqueo de microplacas de poliestireno recubierto (placas de 96 pocillos) y su estabilización para el secado y almacenamiento para su uso posterior.
Características destacadas:
  • Rapidez: bloqueo de las membranas en 5-10 minutos y de las placas ELISA en 2 minutos
  • Flexibilidad: garantía de ausencia de biotina para su uso con el sistema de estreptavidina
  • Comodidad: disponible en varios formatos de tampón (en PBS o TBS con o sin detergente Tween™-20) y varios tamaños de envase (bolsas de 1 l, 5 l y polvos mezclados en seco)
  • Bajo fondo: la solución de proteínas sin suero produce una elevada relación señal-ruido
  • Estabilidad: almacenamiento del tampón a 4 °C durante un año; almacenamiento de las placas bloqueadas secas hasta 12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de bloqueo
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Forma física Líquido
Línea de productos SuperBlock
Cantidad 1 l