Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 0,5 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16624122
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Microtubo
Tubo de microcentrífuga independiente
Envase:
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja
500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja
500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Tipo de producto Envase unitSize
16624122 Tubo de microcentrífuga independiente 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16694112 Microtubo 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16604122 Microtubo 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16614122 Tubo de microcentrífuga independiente 500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16634122 Tubo de microcentrífuga independiente 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
17285714 Microtubo 500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
6 options
Código de producto. 16624122
Marca: Labcon 36418700009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponible con tapones que incluyen la junta tórica de etileno-propileno integral
  • Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Estilo de tapón Tapones de rosca planos
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Descripción Con tapones en bolsas separadas
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja
Volumen (métrico) 0,5 mL
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad No estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga SuperClear
Graduated No
Tipo de tapón Screw Cap
RCF máx. 20.000 RCF
Tipo de producto Tubo de microcentrífuga independiente