Learn More
Labcon SuperClear™ 1.5 mL Freestanding Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Centrifugado hasta 20 000 x G
93.76€ - 191.00€
Especificaciones
RCF máx. | 20.000 RCF |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (métrico) | 1,5 mL |
Color | Natural |
Código de producto | Marca | Envase | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16644122
|
Labcon
3650-870-000-9 |
500 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja | Sin tapones |
93.76€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16654122
|
Labcon
3651-870-000-9 |
500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete; 10 paquetes/caja | Con tapones en bolsas separadas |
191.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16664122
|
Labcon
3651-875-000-9 |
50 tubos/bolsa; 10 bolsas/paquete; 10 paquetes/caja | Con tapones acoplados |
164.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descrizione
- Microcentrifuge tube
- Screw Cap Style
- Freestanding
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 20,000 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
20.000 RCF | |
Esterilizable en autoclave | |
Natural | |
Centrifugación | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
No |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
1,5 mL | |
Resina de polipropileno | |
1,5 mL | |
Tubos de microcentrífuga SuperClear™ |