Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 1,5 ml
Click to view available options
Envase:
50 tubos/bolsa; 10 bolsas/paquete; 10 paquetes/caja
500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete; 10 paquetes/caja
500/bolsa y 10 bolsas/caja
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca
Tapón incluido
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
- Los tapones incluyen una junta tórica de etileno-propileno integral
- Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20 000 x G
- Congelable a -80 °C
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 mL |
| Color | Natural |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación |
| Envase | 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete; 10 paquetes/caja |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Esterilidad | No estéril |
| Línea de productos | Tubos de microcentrífuga SuperClear |
| Mostrar más |