Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Marca: Labcon 3343-335-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Congelable a -80 °C
- Selle con tapón o tapones de doble posición
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Polietileno | |
3000 RCF | |
Esterilizable en autoclave | |
Estilo enchufe | |
75 mm | |
Sí | |
Cultivo | |
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | |
Para cultivo celular y uso general en laboratorio | |
Estéril | |
25 |
12 mm | |
Tubo de fondo redondo | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Natural | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
No | |
2,95 pulg | |
25 tubos/bolsa | |
SuperClear™ | |
5 mL | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
Título del producto
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™ > Estilo enchufe; resina de polipropileno USP clase VI, 25 tubos por bolsa/20 bolsas por caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido