Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Marca: Labcon 3360-800-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Congelable a -80 °C
- Selle con tapón o tapones de doble posición
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
12 mm | |
Conical Tube | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Natural | |
Polystyrene | |
No | |
2.95 in. | |
1000 Tubes/Bag | |
SuperClear™ | |
4 mL | |
No |
1500 RCF | |
Not Autoclavable | |
No incluida | |
75 mm | |
Single-use | |
Cultivo | |
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | |
Para cultivo celular y uso general en laboratorio | |
No estéril | |
1000 | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
Título del producto
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™ > Not included; Polystyrene; 1000 tubes per bag/1 bag per case
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido