Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Marca: Labcon 3316-800-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Congelable a -80 °C
- Selle con tapón o tapones de doble posición
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Polietileno | |
12 mm | |
Tubos de cultivo | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón de doble posición independiente | |
75 mm | |
Sí | |
1000/paq. | |
Para cultivo celular y uso general en laboratorio | |
Estéril | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
Transparente | |
3000 RCF | |
13 mm | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Natural | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
Tapones en bolsas independientes | |
12 mm | |
SuperClear™ | |
5 mL |
Título del producto
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™ > Tapón de doble posición independiente; resina USP de polipropileno clase VI; 1000/paq.; natural
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido