Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Con paredes extragruesas para evitar roturas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Capacidad: 8 mL
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| RCF máx. | 1500 RCF |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Poliestireno |
| Desechables | Sí |
| Graduado | No |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo |
| Mostrar más |