Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 17 x 100 mm SuperClear™
Click to view available options
Tipo de tapón:
Doble posición
No incluida
Material:
Poliestireno
Poliestireno estéril
Resina de polipropileno USP clase VI
Resina de polipropileno USP clase VI estéril
Cantidad de embalaje:
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
Color:
Natural
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Con paredes extragruesas para evitar roturas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Capacidad: 14 mL
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| RCF máx. | 3000 RCF |
| Tipo de producto | Tubo de fondo redondo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tipo de tapón | No incluida |
| Color | Natural |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
| Desechables | Sí |
| Mostrar más |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur