Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 17 x 100 mm SuperClear™
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Con paredes extragruesas para evitar roturas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Capacidad: 14 mL
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| RCF máx. | 3000 RCF |
| Tipo de producto | Tubo de fondo redondo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tipo de tapón | Doble posición |
| Color | Natural |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Resina de polipropileno USP clase VI estéril |
| Mostrar más |